1-(4-Fluorobenzyl)homopiperazine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC4089-1G PC4089-10G PC4089-5G
APOSPC4089-1GEA 29.2 EUR
APOSPC4089-1G APOSPC4089-10G APOSPC4089-5G
1-(4-Fluorobenzyl)homopiperazine 95%
1-(4-Fluorobenzyl)homopiperazine
Formule: C₁₂H₁₇FN₂
MW: 208.28 g/mol
Kookpunt: 112 °C/0.5mmHg
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00816588
CAS nummer: 76141-89-4
UN: 3267
ADR: 8 III