4-Fluorophenol 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: p-Fluorophenol, 1-Fluoro-4-hydroxybenzene
PC4090-100G PC4090-500G PC4090-1KG
APOSPC4090-100GEA 23.4 EUR
APOSPC4090-100G APOSPC4090-500G APOSPC4090-1KG
4-Fluorophenol 99%
4-Fluorophenol
Formule: C₆H₅FO
Kookpunt: 185 °C
Smeltpunt: 44…47 °C
Dichtheid: 1,22 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 68 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002316
CAS nummer: 371-41-5
EINECS: 206-736-0
UN: 2928
ADR: 6.1+8,II