4,4-Difluoro-L-prolinamide hydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC409000-1G PC409000-250MG
APOSPC409000-1GEA 32.4 EUR
APOSPC409000-1G APOSPC409000-250MG
4,4-Difluoro-L-prolinamide hydrochloride
4,4-Difluoro-L-prolinamide hydrochloride
Formule: C₅H₈F₂N₂O·HCl
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06797014
CAS nummer: 426844-51-1