1-Boc-3,3-difluoropyrrolidine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC409004-1G PC409004-250MG
APOSPC409004-1GEA 91.1 EUR
APOSPC409004-1G APOSPC409004-250MG
1-Boc-3,3-difluoropyrrolidine
1-Boc-3,3-difluoropyrrolidine
Formule: C₉H₁₅F₂NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06797010
CAS nummer: 195447-25-7