(2S,4S)-4-Fluoropyrrolidine-2-carboxamide hydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC409008-1G PC409008-250MG PC409008-5G
APOSPC409008-1GEA 424 EUR
APOSPC409008-1G APOSPC409008-250MG APOSPC409008-5G
(2S,4S)-4-Fluoropyrrolidine-2-carboxamide hydrochloride
(2S,4S)-4-Fluoropyrrolidine-2-carboxamide hydrochloride
Formule: C₅H₁₀ClFN₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07368567
CAS nummer: 426844-23-7