2-Chloro-4-fluorophenylacetonitrile 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC4093-5G PC4093-100G PC4093-1G
APOSPC4093-5GEA 24.9 EUR
APOSPC4093-5G APOSPC4093-100G APOSPC4093-1G
2-Chloro-4-fluorophenylacetonitrile 97%
2-Chloro-4-fluorophenylacetonitrile
Formule: C₈H₅ClFN
Smeltpunt: 67…69 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00236029
CAS nummer: 75279-56-0
UN: 3439
ADR: 6.1,III