4-Fluoro-1-naphthaldehyde 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC409500-1G PC409500-25G PC409500-5G
APOSPC409500-1GEA 58.4 EUR
APOSPC409500-1G APOSPC409500-25G APOSPC409500-5G
4-Fluoro-1-naphthaldehyde 95+%
4-Fluoro-1-naphthaldehyde
Formule: C₁₁H₇FO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02261765
CAS nummer: 172033-73-7