8-Bromo-5-chloro-2-(trifluoromethyl)-1,6-naphthyridine 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC409503-1G PC409503-10G PC409503-5G
APOSPC409503-1GEA 488 EUR
APOSPC409503-1G APOSPC409503-10G APOSPC409503-5G
8-Bromo-5-chloro-2-(trifluoromethyl)-1,6-naphthyridine 95+%
8-Bromo-5-chloro-2-(trifluoromethyl)-1,6-naphthyridine
Formule: C₉H₃BrClF₃N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08567942
CAS nummer: 890301-89-0