tert-Butyl-4-(2-(trifluoromethyl)-1,6-naphthyridin-5-ylamino)piperidine-1-carboxylate 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC409504-1G PC409504-5G
APOSPC409504-1GEA 643 EUR
APOSPC409504-1G APOSPC409504-5G
tert-Butyl-4-(2-(trifluoromethyl)-1,6-naphthyridin-5-ylamino)piperidine-1-carboxylate 95+%
tert-Butyl-4-(2-(trifluoromethyl)-1,6-naphthyridin-5-ylamino)piperidine-1-carboxylate
Formule: C₁₉H₂₃F₃N₄O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD10688282
CAS nummer: 1040682-38-9