5-Hydrazino-2-(trifluoromethyl)-1,6-naphthyridine 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC409505-1G PC409505-10G PC409505-5G
APOSPC409505-1GEA 413 EUR
APOSPC409505-1G APOSPC409505-10G APOSPC409505-5G
5-Hydrazino-2-(trifluoromethyl)-1,6-naphthyridine 95+%
5-Hydrazino-2-(trifluoromethyl)-1,6-naphthyridine
Formule: C₉H₇F₃N₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08566918
CAS nummer: 890302-19-9