N-Piperidin-4-yl-2-(trifluoromethyl)-1,6-naphthyridin-5-amine hydrochloride monohydrate 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC409506-1G PC409506-10G PC409506-5G
APOSPC409506-1GEA 658 EUR
APOSPC409506-1G APOSPC409506-10G APOSPC409506-5G
N-Piperidin-4-yl-2-(trifluoromethyl)-1,6-naphthyridin-5-amine hydrochloride monohydrate 95+%
N-Piperidin-4-yl-2-(trifluoromethyl)-1,6-naphthyridin-5-amine hydrochloride monohydrate
Formule: C₁₄H₁₈ClF₃N₄O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08567943
CAS nummer: 1452488-43-5