N-(Piperidin-4-ylmethyl)-2-(trifluoromethyl)-1,6-naphthyridin-5-amine hydrochloride hydrate 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC409507-1G PC409507-5G
APOSPC409507-1GEA 1220 EUR
APOSPC409507-1G APOSPC409507-5G
N-(Piperidin-4-ylmethyl)-2-(trifluoromethyl)-1,6-naphthyridin-5-amine hydrochloride hydrate 95+%
N-(Piperidin-4-ylmethyl)-2-(trifluoromethyl)-1,6-naphthyridin-5-amine hydrochloride hydrate
Formule: C₁₅H₂₀ClF₃N₄O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08567944
CAS nummer: 1356114-70-9