5-Piperazin-1-yl-2-(trifluoromethyl)-1,6-naphthyridine 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC409512-1G PC409512-10G PC409512-5G
APOSPC409512-1GEA 351 EUR
APOSPC409512-1G APOSPC409512-10G APOSPC409512-5G
5-Piperazin-1-yl-2-(trifluoromethyl)-1,6-naphthyridine 95+%
5-Piperazin-1-yl-2-(trifluoromethyl)-1,6-naphthyridine
Formule: C₁₃H₁₃F₃N₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08565762
CAS nummer: 890302-17-7