5-Fluoronaphthalen-1-ol 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC409513-1G PC409513-5G PC409513-100MG
APOSPC409513-1GEA 915 EUR
APOSPC409513-1G APOSPC409513-5G APOSPC409513-100MG
5-Fluoronaphthalen-1-ol 95+%
5-Fluoronaphthalen-1-ol
Formule: C₁₀H₇FO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12401609
CAS nummer: 61761-32-8