3-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]-4,5,6,7-tetrahydro-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridine 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC409518-1G PC409518-5G
APOSPC409518-1GEA 964 EUR
APOSPC409518-1G APOSPC409518-5G
3-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]-4,5,6,7-tetrahydro-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridine 95+%
3-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]-4,5,6,7-tetrahydro-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridine
Formule: C₁₃H₁₂F₃N₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07403548
CAS nummer: 879072-54-5