5-Iodo-2-(trifluoromethyl)pyridine 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC409520-1G PC409520-5G
APOSPC409520-1GEA 104 EUR
APOSPC409520-1G APOSPC409520-5G
5-Iodo-2-(trifluoromethyl)pyridine 95+%
5-Iodo-2-(trifluoromethyl)pyridine
Formule: C₆H₃F₃IN
Smeltpunt: 74…77 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11226772
CAS nummer: 873107-98-3