5-Hydrazinyl-2-(trifluoromethyl)pyridine 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC409521-1G PC409521-250MG
APOSPC409521-1GEA 132 EUR
APOSPC409521-1G APOSPC409521-250MG
5-Hydrazinyl-2-(trifluoromethyl)pyridine 95+%
5-Hydrazinyl-2-(trifluoromethyl)pyridine
Formule: C₆H₆F₃N₃
Smeltpunt: 82…84 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11113388
CAS nummer: 1035173-53-5