(E)-3-(Dimethylamino)-1-(6-(trifluoromethyl)pyridin-3-yl)prop-2-en-1-one 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 3-(Dimethylamino)-1-(6-(trifluoromethyl)pyridin-3-yl)prop-2-en-1-one
PC409522-1G PC409522-250MG
APOSPC409522-1GEA 433 EUR
APOSPC409522-1G APOSPC409522-250MG
(E)-3-(Dimethylamino)-1-(6-(trifluoromethyl)pyridin-3-yl)prop-2-en-1-one 95+%
(E)-3-(Dimethylamino)-1-(6-(trifluoromethyl)pyridin-3-yl)prop-2-en-1-one
Formule: C₁₁H₁₁F₃N₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12401613
CAS nummer: 1015078-44-0