6-(Trifluoromethyl)pyridin-3-yltrifluoromethanesulphonate 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC409524-1G PC409524-10G PC409524-5G
APOSPC409524-1GEA 382 EUR
APOSPC409524-1G APOSPC409524-10G APOSPC409524-5G
6-(Trifluoromethyl)pyridin-3-yltrifluoromethanesulphonate 95+%
6-(Trifluoromethyl)pyridin-3-yltrifluoromethanesulphonate
Formule: C₇H₃F₆NO₃S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11226775
CAS nummer: 1097778-74-9