5-Isothiocyanato-2-(trifluoromethyl)pyridine 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC409526-10G PC409526-1G PC409526-5G
APOSPC409526-10GEA 1030 EUR
APOSPC409526-10G APOSPC409526-1G APOSPC409526-5G
5-Isothiocyanato-2-(trifluoromethyl)pyridine 95+%
5-Isothiocyanato-2-(trifluoromethyl)pyridine
Formule: C₇H₃F₃N₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12401614
CAS nummer: 1208672-46-1