1-[4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]-2-thiourea 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC4097-10G PC4097-1G PC4097-5G
APOSPC4097-10GEA 498 EUR
APOSPC4097-10G APOSPC4097-1G APOSPC4097-5G
1-[4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]-2-thiourea 98%
1-[4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]-2-thiourea
Formule: C₈H₆ClF₃N₂S
MW: 254.66 g/mol
Smeltpunt: 139…141 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00041182
CAS nummer: 207919-03-7