(3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC4098-1G PC4098-25G PC4098-5G
APOSPC4098-1GEA 22 EUR
APOSPC4098-1G APOSPC4098-25G APOSPC4098-5G
(3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid 98%
(3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid
Formule: C₉H₆F₄O₂
Smeltpunt: 88…90 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00236303
CAS nummer: 238754-67-1