2,4-Diamino-5-fluoroquinazoline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC4099-1G PC4099-5G PC4099-25G
APOSPC4099-1GEA 0 EUR
APOSPC4099-1G APOSPC4099-5G APOSPC4099-25G
2,4-Diamino-5-fluoroquinazoline
2,4-Diamino-5-fluoroquinazoline
Formule: C₈H₇FN₄
Smeltpunt: 245…248 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00221785
CAS nummer: 119584-70-2