1-(2,2,2-Trifluoroethyl)-1H-pyrazol-4-amine hydrochloride 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC410012-1G PC410012-25G PC410012-5G
APOSPC410012-1GEA 116 EUR
APOSPC410012-1G APOSPC410012-25G APOSPC410012-5G
1-(2,2,2-Trifluoroethyl)-1H-pyrazol-4-amine hydrochloride 95+%
1-(2,2,2-Trifluoroethyl)-1H-pyrazol-4-amine hydrochloride
Formule: C₅H₇ClF₃N₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04967266
CAS nummer: 1185177-94-9