1-Isothiocyanato-3-(trifluoromethoxy)benzene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC410056-1G PC410056-25G PC410056-5G PC410056-100G
APOSPC410056-1GEA 65.8 EUR
APOSPC410056-1G APOSPC410056-25G APOSPC410056-5G APOSPC410056-100G
1-Isothiocyanato-3-(trifluoromethoxy)benzene
1-Isothiocyanato-3-(trifluoromethoxy)benzene
Formule: C₈H₄F₃NOS
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07596437
CAS nummer: 471937-78-7
UN: 2922
ADR: 8+6.1,III