Diethyl tetrafluorosuccinate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC4102-5G PC4102-25G PC4102-1G
APOSPC4102-5GEA 111 EUR
APOSPC4102-5G APOSPC4102-25G APOSPC4102-1G
Diethyl tetrafluorosuccinate 97%
Diethyl tetrafluorosuccinate
Formule: C₈H₁₀F₄O₄
MW: 246.16 g/mol
Kookpunt: 78 °C/5mmHg
Dichtheid: 1.273 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00015155
CAS nummer: 377-71-9
EINECS: 206-821-2