2-Fluoro-6-phenoxybenzonitrile 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC4103-25G PC4103-5G PC4103-100G
APOSPC4103-25GEA 64.3 EUR
APOSPC4103-25G APOSPC4103-5G APOSPC4103-100G
2-Fluoro-6-phenoxybenzonitrile 95%
2-Fluoro-6-phenoxybenzonitrile
Formule: C₁₃H₈FNO
Smeltpunt: 90…93 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00068201
CAS nummer: 175204-06-5
UN: 3439
ADR: 6.1,III