2,3-Difluorophenylboronic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC4104-100G PC4104-1G PC4104-25G
APOSPC4104-100GEA 330 EUR
APOSPC4104-100G APOSPC4104-1G APOSPC4104-25G
2,3-Difluorophenylboronic acid 97%
2,3-Difluorophenylboronic acid
Formule: C₆H₅BF₂O₂
Smeltpunt: 89 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD01863170
CAS nummer: 121219-16-7