2-(3-Trifluoromethylpyrazol-1-yl)ethylamine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC410435-1G PC410435-5G
APOSPC410435-1GEA 456 EUR
APOSPC410435-1G APOSPC410435-5G
2-(3-Trifluoromethylpyrazol-1-yl)ethylamine
2-(3-Trifluoromethylpyrazol-1-yl)ethylamine
Formule: C₆H₈F₃N₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04970067
CAS nummer: 1006436-51-6