4,4'-Difluorobenzhydryl chloride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Chloro bis-(4-fluorophenyl)methane, 4,4-Difluorodiphenylmethylchloride
PC4106-10G PC4106-50G PC4106-5G
APOSPC4106-10GEA 51.2 EUR
APOSPC4106-10G APOSPC4106-50G APOSPC4106-5G
4,4'-Difluorobenzhydryl chloride 97%
4,4'-Difluorobenzhydryl chloride
Formule: C₁₃H₉ClF₂
Kookpunt: 126…128 °C/1mmHg
Dichtheid: 1,28 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 113 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00044329
CAS nummer: 27064-94-4
EINECS: 248-201-4
UN: 3265
ADR: 8,II