2-(4-Fluorophenoxy)-3-nitropyridine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC4107F-1G PC4107F-5G
APOSPC4107F-1GEA 79.4 EUR
APOSPC4107F-1G APOSPC4107F-5G
2-(4-Fluorophenoxy)-3-nitropyridine 97%
2-(4-Fluorophenoxy)-3-nitropyridine
Formule: C₁₁H₇FN₂O₃
MW: 234.19 g/mol
Smeltpunt: 98…99 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00067801
CAS nummer: 147143-58-6