2-Cyano-5-fluorobenzyl bromide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 2-Bromomethyl-4-fluorobenzonitrile
PC4108-25G PC4108-5G PC4108-100G
APOSPC4108-25GEA 83.3 EUR
APOSPC4108-25G APOSPC4108-5G APOSPC4108-100G
2-Cyano-5-fluorobenzyl bromide
2-Cyano-5-fluorobenzyl bromide
Formule: C₈H₅BrFN
MW: 214.04 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08059542
CAS nummer: 421552-12-7
UN: 3265
ADR: 8 III