1-(Difluoromethyl)-4-iodo-5-methyl-1H-pyrazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC411324-10G PC411324-1G PC411324-5G
APOSPC411324-10GEA 586 EUR
APOSPC411324-10G APOSPC411324-1G APOSPC411324-5G
1-(Difluoromethyl)-4-iodo-5-methyl-1H-pyrazole
1-(Difluoromethyl)-4-iodo-5-methyl-1H-pyrazole
Formule: C₅H₅F₂IN₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD21364399
CAS nummer: 1354705-44-4