4-Bromo-1-(difluoromethyl)-3-methyl-1H-pyrazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC411325-1G PC411325-25G PC411325-5G
APOSPC411325-1GEA 62.9 EUR
APOSPC411325-1G APOSPC411325-25G APOSPC411325-5G
4-Bromo-1-(difluoromethyl)-3-methyl-1H-pyrazole
4-Bromo-1-(difluoromethyl)-3-methyl-1H-pyrazole
Formule: C₅H₅BrF₂N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD14702889
CAS nummer: 1215295-92-3