N-Cyclopropyl-4-fluorobenzylamine 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Cyclopropyl(4-fluorobenzyl)amine hydrochloride
PC411328-1G PC411328-5G
APOSPC411328-1GEA 176 EUR
APOSPC411328-1G APOSPC411328-5G
N-Cyclopropyl-4-fluorobenzylamine 95+%
N-Cyclopropyl-4-fluorobenzylamine
Formule: C₁₀H₁₂FN
MW: 165.211 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07330007
CAS nummer: 625437-46-9