(±)-3,4-Difluoromandelic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: (±)-3,4-Difluorophenylglycolic acid
PC4116-1G PC4116-250MG PC4116-5G
APOSPC4116-1GEA 23.4 EUR
APOSPC4116-1G APOSPC4116-250MG APOSPC4116-5G
(±)-3,4-Difluoromandelic acid 97%
(±)-3,4-Difluoromandelic acid
Formule: C₈H₆F₂O₃
MW: 188.13 g/mol
Smeltpunt: 92…96 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00061299
CAS nummer: 132741-29-8