2,3-Difluoro-6-methoxybenzaldehyde 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC4118-1G PC4118-5G PC4118-25G
APOSPC4118-1GEA 26.3 EUR
APOSPC4118-1G APOSPC4118-5G APOSPC4118-25G
2,3-Difluoro-6-methoxybenzaldehyde 98%
2,3-Difluoro-6-methoxybenzaldehyde
Formule: C₈H₆F₂O₂
Smeltpunt: 57…62 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02093968
CAS nummer: 187543-87-9