α-Fluorophenylacetic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC4119-1G PC4119-5G
APOSPC4119-1GEA 162 EUR
APOSPC4119-1G APOSPC4119-5G
α-Fluorophenylacetic acid 97%
α-Fluorophenylacetic acid
Formule: C₈H₇FO₂
Smeltpunt: 78…85 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004221
CAS nummer: 1578-63-8
EINECS: 216-420-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III