(2-Fluorophenyl)acetic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC4120-100G PC4120-1KG PC4120-500G
APOSPC4120-100GEA 32.2 EUR
APOSPC4120-100G APOSPC4120-1KG APOSPC4120-500G
(2-Fluorophenyl)acetic acid 98%
(2-Fluorophenyl)acetic acid
Formule: (C₆H₄F)CH₂COOH
Smeltpunt: 61…65 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004315
CAS nummer: 451-82-1
EINECS: 207-196-9
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable