3-Fluoro-4-pyridineboronic acid pinacol ester 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 3-Fluoro-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine, 3-Fluoropyridine-4-boronic acid pinacol ester
PC412004-10G PC412004-25G PC412004-5G
APOSPC412004-10GEA 125 EUR
APOSPC412004-10G APOSPC412004-25G APOSPC412004-5G
3-Fluoro-4-pyridineboronic acid pinacol ester 95%
3-Fluoro-4-pyridineboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₁H₁₅BFNO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06798251
CAS nummer: 458532-88-2