(2-Fluoro-4-isopropoxyphenyl)boronic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC412023-25G PC412023-5G PC412023-10G
APOSPC412023-25GEA 829 EUR
APOSPC412023-25G APOSPC412023-5G APOSPC412023-10G
(2-Fluoro-4-isopropoxyphenyl)boronic acid 98%
(2-Fluoro-4-isopropoxyphenyl)boronic acid
Formule: C₉H₁₂BFO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD17011998
CAS nummer: 586389-90-4