5-Chloro-2-fluoro-4-pyridineboronic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC412024-1G PC412024-5G
APOSPC412024-1GEA 60 EUR
APOSPC412024-1G APOSPC412024-5G
5-Chloro-2-fluoro-4-pyridineboronic acid 97%
5-Chloro-2-fluoro-4-pyridineboronic acid
Formule: C₅H₄BClFNO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD05662405
CAS nummer: 1034659-38-5