4-Benzyloxy-2,6-difluorophenylboronic acid 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: (4-(Benzyloxy)-2,6-difluorophenyl)boronic acid
PC412025-5G PC412025-10G PC412025-1G
APOSPC412025-5GEA 221 EUR
APOSPC412025-5G APOSPC412025-10G APOSPC412025-1G
4-Benzyloxy-2,6-difluorophenylboronic acid 95+%
4-Benzyloxy-2,6-difluorophenylboronic acid
Formule: C₁₃H₁₁BF₂O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12026734
CAS nummer: 156635-89-1