2,4-Difluoro-3-formylphenylboronic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC412092-25G PC412092-5G
APOSPC412092-25GEA 421 EUR
APOSPC412092-25G APOSPC412092-5G
2,4-Difluoro-3-formylphenylboronic acid 95%
2,4-Difluoro-3-formylphenylboronic acid
Formule: C₇H₅BF₂O₃
Smeltpunt: 206…210 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04974116
CAS nummer: 870718-06-2