6-(4-Fluorophenyl)-3-pyridineboronic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC412208-100MG PC412208-250MG
APOSPC412208-100MGEA 359 EUR
APOSPC412208-100MG APOSPC412208-250MG
6-(4-Fluorophenyl)-3-pyridineboronic acid
6-(4-Fluorophenyl)-3-pyridineboronic acid
Formule: C₁₁H₉BFNO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09037487
CAS nummer: 1072944-20-7