2-Amino-5-fluorophenylboronic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC412217-100MG PC412217-250MG
APOSPC412217-100MGEA 205 EUR
APOSPC412217-100MG APOSPC412217-250MG
2-Amino-5-fluorophenylboronic acid
2-Amino-5-fluorophenylboronic acid
Formule: C₆H₇BFNO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03095362
CAS nummer: 1040400-87-0