5-Amino-2-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC412222-5G PC412222-1G
APOSPC412222-5GEA 704 EUR
APOSPC412222-5G APOSPC412222-1G
5-Amino-2-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester 95+%
5-Amino-2-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₂H₁₇BFNO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16996293
CAS nummer: 1152441-29-6