3-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrazole 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC4123-1G PC4123-250MG
APOSPC4123-1GEA 146 EUR
APOSPC4123-1G APOSPC4123-250MG
3-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrazole 97%
3-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrazole
Formule: C₁₀H₇F₃N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00973825
CAS nummer: 149739-48-0