5-Chloro-2-methyl-4-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC412321-100MG PC412321-250MG
APOSPC412321-100MGEA 730 EUR
APOSPC412321-100MG APOSPC412321-250MG
5-Chloro-2-methyl-4-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 96%
5-Chloro-2-methyl-4-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Formule: C₈H₇BClF₃O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11053801
CAS nummer: 1072946-33-8