2-Chloro-4-(trifluoromethoxy)phenylboronic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC412323-1G PC412323-250MG PC412323-5G
APOSPC412323-1GEA 196 EUR
APOSPC412323-1G APOSPC412323-250MG APOSPC412323-5G
2-Chloro-4-(trifluoromethoxy)phenylboronic acid 98%
2-Chloro-4-(trifluoromethoxy)phenylboronic acid
Formule: C₇H₅BClF₃O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11040272
CAS nummer: 345226-20-2